Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dicarbonate de di(tert-butyle), DIBOC
194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 67.8 EUR
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 99%
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
Poids moléculaire: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C (.5 mmHg)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 98.5 to 101.5 %