Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dicarbonate de di(tert-butyle), DIBOC
Formule:
C₁₀H₁₈O₅ Poids moléculaire: 218.25 g/mol Point d'ébullition: 56…57 °C (.5 mmHg) Point de fusion: 22…24 °C Densité: 1.02 g/cm³ Point éclair: 37 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008805 Numéro CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |