Ethyle acétylacétate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acétoacétate d'éthyle
Purity: 99+%
CAS No.: 141-97-9
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 84°(183°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -43°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385838
Merck Reference: 14,3758
MDL No.: MFCD00009199
Formule:
C₆H₁₀O₃ Point d'ébullition: 180…181 °C Point de fusion: –43 °C Densité: 1,025 Point éclair: 84 °C (183 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009199 Numéro CAS: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Indice Merck: 14,3758 |