Ethyle acétylacétate 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acétoacétate d'éthyle
Formule:
C₆H₁₀O₃ Point d'ébullition: 180 °C (760 mmHg) Point de fusion: –45 °C Densité: 1,03 g/cm³ Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009199 Numéro CAS: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Indice Merck: 13,03793 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |