Imprimer
Ethyle acétylacétate 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acétoacétate d'éthyle
117970025 117970250 117970010
ACRO117970025EA 123 EUR
ACRO117970025 ACRO117970250 ACRO117970010
Ethyle acétylacétate 99%, pur
Ethyle acétylacétate
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 180,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009199
Numéro CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Indice Merck: 13,03793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %