Imprimer
Pyruvate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 65.4 EUR
8.06617.0100 8.06617.0500
Pyruvate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyruvate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₃
Poids moléculaire: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 144…147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009123
Numéro CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid