Imprimer
Pyruvate d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 78.5 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Pyruvate d'éthyle 98%
Pyruvate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₃
Poids moléculaire: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 144…147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1.0453 g/cm³
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009123
Numéro CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %