Biuret 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 108-19-0
Molecular Formula: C2H5N3O2
Formula Weight: 103.08
Odour: Odourless
Melting Point: ca 189° dec.
Beilstein Reference: 1703510
Merck Reference: 14,1309
MDL No.: MFCD00007946
Formule:
C₂H₅N₃O₂ Point de fusion: ∼ 189 °C (déc.) Densité: 1,46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007946 Numéro CAS: 108-19-0 EINECS: 203-559-0 Indice Merck: 14,1309 |