Acétone ≥99.5%, Réactif de Laboratoire
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthyle cétone
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635680
RTECS Number: AL3150000
UNSPSC Code: 12191602
Formule:
CH₃COCH₃ Poids moléculaire: 58.08 g/mol Point d'ébullition: 55…57 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Indice Merck: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.357 - 1.361 |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
Explosion Limit | 13.2 % |