Imprimer
Acétone ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83960.320EA 162 EUR
83960.320 83960.400
Acétone ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation (100°C) Max. 0,0005 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
Eau Max. 0,3 %