Imprimer
2-Octanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
A11643.AKEA 37.7 EUR
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
2-Octanone ≥98%
2-Octanone
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 172…173 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,819
Point éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009540
Numéro CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,4711