Succinonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 110-61-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1098380
Merck Reference: 14,8872
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001949
Formule:
C₄H₄N₂ Point d'ébullition: 265…267 °C Point de fusion: 52…56 °C Densité: 1,023 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 132 °C (269 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001949 Numéro CAS: 110-61-2 EINECS: 203-783-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,8872 |