Imprimer
Succinonitrile 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171181000 171185000
ACRO171181000EA 58.5 EUR
ACRO171181000 ACRO171185000
Succinonitrile 99+%
Succinonitrile
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001949
Numéro CAS: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure