Butyronitrile 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₇N Point d'ébullition: 115…117 °C (760 mmHg) Point de fusion: –112 °C Densité: 0,79 g/cm³ Point éclair: 16 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001968 Numéro CAS: 109-74-0 EINECS: 203-700-6 UN: 2411 ADR: 3,II Indice Merck: 13,01597 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤5 APHA |
UV | at 250 nm A: ≤0.005 |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |