Imprimer
Chloral hydraté 98.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
232470500 232475000 232470025
ACRO232470500EA 43.4 EUR
ACRO232470500 ACRO232475000 ACRO232470025
Chloral hydraté 98.5%
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
Poids moléculaire: 165.4 g/mol
Point d'ébullition: 97.5
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.901
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.1 %
pH 3.5 to 5.5 (10 % in water)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Chloral alcoholate Passes test