Imprimer
Anhydride chloroacetique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14015.14 A14015.22 A14015.36
A14015.14EA 61.1 EUR
A14015.14 A14015.22 A14015.36
Anhydride chloroacetique ≥97%
Anhydride chloroacetique
Purity: 97% CAS No.: 541-88-8 Molecular Formula: (ClCH2CO)2O Formula Weight: 170.98 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 110-112°/10mm Solubility: Freely soluble in ether, chloroform. Slightly soluble in benzene. Insoluble in cold ligroin Beilstein Reference: 774533 Merck Reference: 14,2113 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000929
Formule: C₄H₄Cl₂O₃
Poids moléculaire: 170.98 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1.5497 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000929
Numéro CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,02130