Imprimer
Dichloro(méthoxy)méthane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dichlorodimethyl ether
113470100 113471000
ACRO113470100EA 44.9 EUR
ACRO113470100 ACRO113471000
Dichloro(méthoxy)méthane 97%
Dichloro(méthoxy)méthane
Formule: C₂H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 85 °C (760 mmHg)
Densité: 1,27 g/cm³
Point éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000828
Numéro CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %