Imprimer
Isocyanate de 2-chloroéthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
A17289.14 A17289.06 A17289.22
A17289.14EA 119 EUR
A17289.14 A17289.06 A17289.22
Isocyanate de 2-chloroéthyle ≥97%
Isocyanate de 2-chloroéthyle
Purity: 97% CAS No.: 1943-83-5 Molecular Formula: ClCH2CH2NCO Formula Weight: 105.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1071429 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00002043
Formule: C₃H₄ClNO
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1,237
Point éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002043
Numéro CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II