Isocyanate de 2-chloroéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
Formule:
C₃H₄ClNO Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa) Densité: 1,237 g/cm³ Point éclair: 56 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002043 Numéro CAS: 1943-83-5 EINECS: 217-734-4 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |