Chlorodifluoroacétate d'éthyle 98%, tiges
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Formule:
C₄H₅ClF₂O₂ Point d'ébullition: 96…97 °C Densité: 1,252 Point éclair: 18 °C (64 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013662 Numéro CAS: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN: 2924 ADR: 3,II |