Imprimer
Acide dichloroacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DCA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
8.03541.0005EA 32.4 EUR
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
Acide dichloroacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide dichloroacétique
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 128.94 g/mol
Point d'ébullition: 194
Point de fusion: ∼–4 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004223
Numéro CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,03075
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -4 °C
Molar Mass 128.94 g/mol
Boiling Point 192 °C decomposes
Vapor Pressure 0.19 hPa (20 °C)
Flash Point 1.4642 (20 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C)