Imprimer
Acide dichloroacétique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DCA
113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 296 EUR
ACRO113060010 ACRO11306-0050 ACRO113062500 ACRO113060025
Acide dichloroacétique 99+%
Acide dichloroacétique
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 128.94 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1.56 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004223
Numéro CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,03075
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %