Imprimer
Acide chloroacétique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monochloroacetic acid
220321000 220320010
ACRO220321000EA 42.3 EUR
ACRO220321000 ACRO220320010
Acide chloroacétique 99+%
Acide chloroacétique
Formule: ClCH₂COOH
Poids moléculaire: 94.5 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 1.58 g/cm³
Point éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥99.0 %