4'-Chloroacétanilide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈ClNO Point d'ébullition: 333 °C (760 mmHg) Point de fusion: 177…181 °C Densité: 1,385 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000612 Numéro CAS: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Indice Merck: 13,02128 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 181 °C |
HPLC | ≥96.0 % |