Imprimer
2,2-Dichloroacétamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00315.09 L00315.18
L00315.09EA 47.2 EUR
L00315.09 L00315.18
2,2-Dichloroacétamide ≥98%
2,2-Dichloroacétamide
Purity: 98+% CAS No.: 683-72-7 Molecular Formula: C2H3Cl2NO Formula Weight: 127.96 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 233-234° MDL No.: MFCD00008015
Formule: C₂H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 233…234 °C
Point de fusion: 96…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008015
Numéro CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2