Chlorure de 3-chloropropionyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₄Cl₂O Point d'ébullition: 143…145 °C (760 mmHg) Point de fusion: –32 °C Densité: 1,33 g/cm³ Point éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000747 Numéro CAS: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN: 3489 ADR: 6.1,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol |