Trichloroacétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 545-06-2
Molecular Formula: C2Cl3N
Formula Weight: 144.39
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.44
Refractive Index: 1.4410
Appearance: Colourless
Melting Point: -44°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 605572
Merck Reference: 14,9628
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001842
Formule:
C₂Cl₃N Point d'ébullition: 85…86 °C Point de fusion: –44 °C Densité: 1,44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001842 Numéro CAS: 545-06-2 EINECS: 208-885-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,9628 |