Dichloroacétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3018-12-0
Molecular Formula: C2HCl2N
Formula Weight: 109.94
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4405
Odour: Pungent
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 1739029
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00040886
Formule:
C₂HCl₂N Point d'ébullition: 112…114 °C Densité: 1,369 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040886 Numéro CAS: 3018-12-0 EINECS: 221-159-4 UN: 2920 ADR: 8,II |