Imprimer
Chloroacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250 8.02604.9015
8.02604.0100EA 55.2 EUR
8.02604.0100 8.02604.0250 8.02604.9015
Chloroacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroacétonitrile
Formule: C₂H₂ClN
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001885
Numéro CAS: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN: 2668
ADR: 6.1 (3),I