Imprimer
Propylène oxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxy-1,2-propane, (±)-Méthyloxiranne
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
8.07027.0100EA 26.6 EUR
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
Propylène oxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 34.3
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Indice Merck: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O