Propylène oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Epoxy-1,2-propane, (±)-Méthyloxiranne
Purity: 99+%
CAS No.: 75-56-9
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.3660
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -112°
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79763
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00005126
Formule:
C₃H₆O Poids moléculaire: 58.08 g/mol Point d'ébullition: 34…35 °C Point de fusion: –112 °C Densité: 0.83 Point éclair: –37 °C (–35 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005126 Numéro CAS: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3 I Indice Merck: 12,08041 |