Imprimer
Propylène oxyde 99%, pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxy-1,2-propane, (±)-Méthyloxiranne
149620010 149620025
ACRO149620010EA 72.8 EUR
ACRO149620010 ACRO149620025
Propylène oxyde 99%, pure
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 34.3
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.83 g/cm³
Point éclair: –37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Indice Merck: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %