Imprimer
1,2-Epoxyoctane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexyloxiranne
B21463.14 B21463.22
B21463.14EA 81.1 EUR
B21463.14 B21463.22
1,2-Epoxyoctane ≥97%
1,2-Epoxyoctane
Purity: 97% CAS No.: 2984-50-1 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 79912 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005157
Formule: C₈H₁₆O
Poids moléculaire: 128.21 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C
Densité: 0.838
Point éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005157
Numéro CAS: 2984-50-1
EINECS: 221-047-5
UN: 1993
ADR: 3 III