1,2-Epoxyhexane 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 1436-34-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 102568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005154
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 118…120 °C Densité: 0,832 Point éclair: 15 °C (59 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005154 Numéro CAS: 1436-34-6 EINECS: 215-864-6 UN: 1993 ADR: 3,II |