1,2-Epoxybutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyloxiranne
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₈O Poids moléculaire: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 63 Point de fusion: –130 °C Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005153 Numéro CAS: 106-88-7 EINECS: 203-438-2 UN: 3022 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 59 g/l (20 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.1 g/mol |
Boiling Point | 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 188 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Refractive Index | 1.3835 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 19 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |