Imprimer

8-Bromo-1-octanol ≥95%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane

H27628.03 H27628.06 H27628.14
H27628.03EA 59.5 EUR
H27628.03 H27628.06 H27628.14
8-Bromo-1-octanol ≥95%
8-Bromo-1-octanol

Purity: 95% CAS No.: 50816-19-8 Molecular Formula: C8H17BrO Formula Weight: 209.13 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4810 Boiling Point: 79-80°/0.07mm Beilstein Reference: 1900837 MDL No.: MFCD00010388

Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
Point d'ébullition: 79…80 °C (0,07 mmHg)
Densité: 1,220
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010388
Numéro CAS: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR