Imprimer
3-Bromo-1-propanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20218.2500
8.20218.2500EA 0 EUR
8.20218.2500
3-Bromo-1-propanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 138.99 g/mol
Point d'ébullition: 145
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 65
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 167 g/l (20 °C)
Molar Mass 138.99 g/mol
Boiling Point 62 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.4858 (20 °C, 589 nm)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O) neutral