Imprimer
2-Bromoéthanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10275.0B A10275.14 A10275.30
A10275.0BEA 606 EUR
A10275.0B A10275.14 A10275.30
2-Bromoéthanol ≥97%
2-Bromoéthanol
Purity: 97% CAS No.: 540-51-2 Molecular Formula: C2H5BrO Formula Weight: 124.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -80° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878140 Merck Reference: 14,3792 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002827
Formule: BrH₂CCH₂OH
Poids moléculaire: 124.97 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.762
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,03826