Imprimer
10-Bromo-1-décanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21483.03 B21483.06
B21483.03EA 34 EUR
B21483.03 B21483.06
10-Bromo-1-décanol 95%
10-Bromo-1-décanol
Purity: 95% CAS No.: 53463-68-6 Molecular Formula: Br(CH2)10OH Formula Weight: 237.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 165-169°/10mm Beilstein Reference: 1738593 MDL No.: MFCD00041681
Formule: HO(CH₂)₉CH₂Br
Point d'ébullition: 165…169 °C (10 mmHg)
Densité: 1,190
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041681
Numéro CAS: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4