Imprimer
Acide bromoacétique ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000 8.02260.9020
8.02260.0005EA 25.1 EUR
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000 8.02260.9020
Acide bromoacétique ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide bromoacétique
Formule: BrCH₂COOH
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Densité: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,01384
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)