Imprimer
Acide 6-bromocaproïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 76.7 EUR
A15761.14 A15761.22 A15761.36
Acide 6-bromocaproïque ≥98%
Acide 6-bromocaproïque
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Point d'ébullition: 165…170 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004422
Numéro CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III