Acide 5-bromovalérique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
BrH₂C(CH₂)₃COOH Poids moléculaire: 181.03 g/mol Point d'ébullition: 266 Point de fusion: 38…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004414 Numéro CAS: 2067-33-6 EINECS: 218-185-3 UN: 3261 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 38 - 41 °C |
Molar Mass | 181.02 g/mol |
Boiling Point | 142 - 145 °C (17 hPa) |
Flash Point |
|