Imprimer
Acide 5-bromovalérique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11765.09 A11765.22 A11765.30
A11765.09EA 26.1 EUR
A11765.09 A11765.22 A11765.30
Acide 5-bromovalérique ≥97%
Acide 5-bromovalérique
Purity: 97% CAS No.: 2067-33-6 Molecular Formula: Br(CH2)4CO2H Formula Weight: 181.03 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 142-145°/13mm Beilstein Reference: 1745664 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004414
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Point d'ébullition: 142…145 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004414
Numéro CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III