Acide 5-bromovalérique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromopentanoic acid
Formule:
BrH₂C(CH₂)₃COOH Poids moléculaire: 181.03 g/mol Point d'ébullition: 142…145 °C (13 mmHg) Point de fusion: 37…41 °C Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004414 Numéro CAS: 2067-33-6 EINECS: 218-185-3 UN: 3261 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |