Imprimer
Acide 2,3-dibromobutyrique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04841.06 L04841.14
L04841.06EA 27.1 EUR
L04841.06 L04841.14
Acide 2,3-dibromobutyrique ≥97%
Acide 2,3-dibromobutyrique
Purity: 97% CAS No.: 600-30-6 Molecular Formula: C4H6Br2O2 Formula Weight: 245.91 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 100-110°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014334
Formule: H₃C(BrCH)₂COOH
Point d'ébullition: 100…110 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014334
Numéro CAS: 600-30-6
EINECS: 209-992-1
UN: 3261
ADR: 8,III