Acide 11-bromoundécanoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
Formule:
BrH₂C(CH₂)₉COOH Point d'ébullition: 173…174 °C (2 mmHg) Point de fusion: 48…51 °C Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002732 Numéro CAS: 2834-05-1 EINECS: 220-602-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration Argentometric | ≥94 % (ex Cl) |