Imprimer
5-Bromovalérate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11952.22 A11952.14 A11952.36
A11952.22EA 221 EUR
A11952.22 A11952.14 A11952.36
5-Bromovalérate d'éthyle ≥98%
5-Bromovalérate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 14660-52-7 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 1752023 MDL No.: MFCD00000266
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 227 °C
Densité: 1,306
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000266
Numéro CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2