Imprimer
Bromoacétamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11926.14 A11926.06
A11926.14EA 199 EUR
A11926.14 A11926.06
Bromoacétamide ≥98%
Bromoacétamide
Purity: 98% CAS No.: 683-57-8 Molecular Formula: C2H4BrNO Formula Weight: 137.97 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1739073 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00008025
Formule: BrCH₂CONH₂
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008025
Numéro CAS: 683-57-8
UN: 2923
ADR: 8,II