Imprimer
Chlorure de 5-bromovaléryle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18046.14 A18046.06
A18046.14EA 306 EUR
A18046.14 A18046.06
Chlorure de 5-bromovaléryle ≥98%
Chlorure de 5-bromovaléryle
Purity: 98% CAS No.: 4509-90-4 Molecular Formula: C5H8BrClO Formula Weight: 199.46 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.4910 Odour: Irritating Boiling Point: 43-45°/0.2mm Beilstein Reference: 1745663 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013660
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCl
Point d'ébullition: 43…45 °C (0,2 mmHg)
Densité: 1,49
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013660
Numéro CAS: 4509-90-4
UN: 3265
ADR: 8,II