Chlorure de 3-bromopropionyle 95% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
BrH₂CCH₂COOCl Point d'ébullition: 55…57 °C (17 mmHg) Densité: 1,7 g/cm³ Point éclair: 79 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000746 Numéro CAS: 15486-96-1 EINECS: 239-515-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |